Learn More
Fisherbrand™ Flacons sous agitation
Code produit 11735373 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 à 190 ml
250 à 380 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
2800 ml
Forme du fond:
unie
À baffles
Type de bouchon:
Bouchon à vis standard avec position de ventilation
Ventilé/Fermé
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
4 pièces
6 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Forme du fond Type de bouchon Conditionnement
11735373 125 à 190 ml unie Ventilé/Fermé 24 pièces
11735263 125 à 190 ml unie Bouchon à vis standard avec position de ventilation 24 pièces
11755263 125 à 190 ml À baffles Ventilé/Fermé 24 pièces
11765253 250 à 380 ml unie Ventilé/Fermé 12 pièces
11725253 250 à 380 ml unie Bouchon à vis standard avec position de ventilation 12 pièces
11735253 250 à 380 ml À baffles Ventilé/Fermé 12 pièces
11725263 500 ml unie Ventilé/Fermé 12 pièces
11785253 500 ml unie Bouchon à vis standard avec position de ventilation 12 pièces
11705263 500 ml À baffles Ventilé/Fermé 12 pièces
11755253 1000 ml unie Ventilé/Fermé 6 pièces
11705253 1000 ml unie Bouchon à vis standard avec position de ventilation 6 pièces
11715253 1000 ml À baffles Ventilé/Fermé 6 pièces
11775263 2000 ml unie Ventilé/Fermé 4 pièces
11725373 2000 ml À baffles Ventilé/Fermé 4 pièces
11765373 2800 ml unie Ventilé/Fermé 4 pièces
11775373 2800 ml À baffles Ventilé/Fermé 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 11735373
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28037
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réduction du risque de contamination croisée
  • Apyrogènes et non cytotoxiques
  • En PC durable transparent avec graduations moulées
  • Bouchon en PP avec un pore en PTFE de 0.22 μm
  • Emballés individuellement pour faciliter le stockage et la manipulation
  • Fond plat pour une utilisation sur paillasse ou fond à baffles pour une utilisation avec table d’agitation
  • Bouchon à vis ventilé ou non ventilé
  • Flacon autoclavable
  • Stériles
Certifications
Certifiés stériles conformément aux caractéristiques USP classe VI (SAL 106)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 4,22 à 6,42 oz
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Clarification optimale
Capacité (métrique) 125 à 190 ml
Matériau Polystyrène
À utiliser avec (application) Pour la formation de suspensions cellulaires par le biais de la digestion trypsique des protéines du tissu conjonctif
Comprend Bouchon central plat et 2 bras latéraux inclinés
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Stérilité Stérile
Classe Classe VI
Forme du fond unie
Type de bouchon Ventilé/Fermé