Learn More
LevGo™ Piquets d'inoculation
Code produit 15316568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Pic inoculant, demi-pointe
Pioche inoculante, aiguille pointe
Dimensions:
Grand
Mini
Standard
Conditionnement:
1600 pièces
2000 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Dimensions Conditionnement
15316568 Pioche inoculante, aiguille pointe Standard 1600 pièces
15336568 Pioche inoculante, aiguille pointe Grand 500 pièces
15326568 Pic inoculant, demi-pointe Grand 500 pièces
15306568 Pic inoculant, demi-pointe Standard 1600 pièces
15396558 Pioche inoculante, aiguille pointe Mini 2000 pièces
15386558 Pic inoculant, demi-pointe Mini 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15316568 Fournisseur LevGo™ Code fournisseur 18250NP
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Isolez les colonies individuelles à l’aide d’aiguilles fabriquées à partir de bois de bouleau blanc. LevGo™ Les pics d'inoculation sont naturellement biodégradables et jetables, mais ils sont également autoclavables et adaptés au contact alimentaire.
  • Disponibles en trois longueurs avec deux tailles d’aiguilles pour répondre à un large éventail de besoins d’application.
  • Naturellement biodégradable, fabriquées à 100 % à partir de bois de bouleau blanc cultivé aux États-Unis
  • Fabriquées dans une usine homologuée par la FDA et conforme aux normes de la FDA en matière de contact avec les denrées alimentaires
  • Disponibles en points semi ou aiguilles pour des opérations délicates
  • Autoclavables
  • Jetables
Spécification
Matériau Bois de bouleau blanc
Dimensions Standard
Type de produit Pioche inoculante, aiguille pointe
Quantité 1500 Paquets
Autoclavable Non autoclavable
Hauteur (métrique) 63,5 mm
Hauteur (impériale) 2,5 in