Learn More
Fisherbrand™ Hydromètres ASTM pour l’analyse du sol
Code produit 17112435 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro ASTM:
151H
Plage de densité relative:
0,995 à 1,038
Précision:
± 0,001
Incréments:
0,001
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro ASTM Plage de densité relative Précision Incréments Conditionnement
17112435 151H 0,995 à 1,038 ± 0,001 0,001 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17112435
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.47€
    67.00€ / 1 pièces
    Économisez 22.47€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces hydromètres permettent de déterminer la gravité spécifique du sol dans une plage comprise entre 0,995 et 1,038 ou -5 et 60 g/l (en utilisant un poids par échelle de volume).
Ces hydromètres permettent de déterminer la densité relative du sol dans une plage comprise entre 0,995 et 1,038 ou -5 et 60 g/l (en utilisant un poids par échelle de volume).
  • 280 mm (11 in) de long
  • Ballast et verre sans plomb
  • Numéro de série individuel
  • Conformes aux exigences de précision des hydromètres ASTM
  • Normalisation de la température : 68°F
Stockage :
les hydromètres pour l’analyse des sols doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ;Inspection manuelle par notre équipe de qualité américaine
Spécification
Numéro ASTM 151H
Précision ± 0,001
Incréments 0,001
Certifications/Conformité Traçabilité NIST
Longueur (métrique) 280 mm
Contenu et stockage Les densimètres d’analyse du sol doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
À utiliser avec (application) Pour déterminer la gravité spécifique du sol dans une plage comprise entre 0,995 et 1,038 ou -5 et 60 g/l (en utilisant un poids par échelle de volume)
Plage de densité relative 0,995 à 1,038