Learn More
Fisherbrand™ Plateau de rétention et rack de séchage
Code produit 11704266 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Liquide de 1,25 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11704266 Liquide de 1,25 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11704266
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le plateau en polyéthylène résistant aux produits chimiques peut contenir des produits chimiques et des liquides en toute sécurité pendant le pipetage, la mesure ou le mélange
Le plateau en polyéthylène résistant aux produits chimiques peut contenir des produits chimiques et des liquides en toute sécurité pendant le pipetage, la mesure ou le mélange
  • Peut contenir jusqu’à 1,25 L (42,5 oz) de liquide
  • Le modèle à grille en plastique à profil bas amortit et protège la verrerie et les objets délicats de la casse et des rayures
  • La grille permet un temps de séchage plus rapide en permettant la circulation de l’air
  • Facile à nettoyer – Résiste au lave-vaisselle
Informations sur la commande
Taille de plateau, 16,5 x 13 x 0,62 po (42 x 33 x 1,6 cm) (L x l x H)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleues/blanches
Capacité Liquide de 1,25 L
Matériau Plastique
Forme Rectangulaire
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Produits chimiques et liquides
Dimensions (L x l x H) 16,5 x 13 x 0,625 po.
Longueur (métrique) 44 cm
Comprend 1 plateau
Type de produit Égouttoir
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 2.54 cm
Largeur (métrique) 34 cm