Learn More
Fisherbrand™ Plateau d’incubation pour boîtes de Petri SP Scienceware
Code produit 11597832 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
5
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
11597832 5 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11597832
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Augmente la capacité de l’incubateur.
Augmente la capacité de l’incubateur.
  • Capable de contenir cinq boîtes de Petri de 100 mm ou quinze boîtes de Petri de 60 mm
  • En PP durable résistant aux produits chimiques
  • Deux larges zones d’étiquetage pour le marquage des échantillons
  • Les trous dans le fond du plateau facilitent la circulation de l’air
  • Peut être désinfecté avec de l’éthanol à 70 % ou des désinfectants communs de laboratoire
  • Non recommandé en dessous de 100°C (212°F) ; L’autoclavage risquerait de le déformer
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Petri Dishes (60 mm), Boîtes de Pétri (100 mm)
Matériau PP
Positions 5
Forme Rectangle
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Boîtes de Pétri de 6 ou 10 cm
Dimensions (L x l x H) 9,87 x 9,31 x 1,37 po (25 x 23,64 x 3,479cm)
Longueur (métrique) 25 cm
Longueur (impériale) 9,87 in
Largeur (impériale) 9,31 in
Hauteur (impériale) 1,37 in
Type de produit Plateau d’incubation pour boîtes de Petri SP Scienceware
Diamètre (métrique) interne 23.64 cm
Hauteur (métrique) 3,479 cm
Array 1 x 1
Largeur (métrique) 23,64 cm