Learn More
Fisherbrand™ Couvercles en acier inox pour unités à ultrasons
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Type de produit | Couvercle |
| Capacité (métrique) | 3,78 L |
| Capacité (impériale) | 1 gal |
| À utiliser avec (équipement) | Unité de nettoyage à ultrasons FB11211 |
| Matériau | Acier inoxydable |