Learn More
Fisherbrand™ Brosses à manche en fil métallique
Code produit 15268896 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
27,94 cm
Longueur (métrique) des poils:
10 cm
Diamètre (métrique) des poils:
3,5 cm
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Longueur (métrique) des poils Diamètre (métrique) des poils Conditionnement
15268896 27,94 cm 10 cm 3,5 cm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15268896
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Les brosses à manche en fil métallique sont dotées de poils en nylon blanc rigides pour nettoyer les tubes à essai.
Les brosses à poignée en acier inoxydable Fisherbrand™ sont dotées de poils en nylon blancs et raides pour le nettoyage des tubes à essai.
  • Les poils sont résistants aux produits chimiques
  • Extrémité recourbée radiale
  • La poignée en acier inoxydable est anti-rouille et résistante à la corrosion
Spécification
Type de produit Brosse pour tubes à essai
Matériau de la poignée Fil d'acier galvanisé
Types de pointes Extrémité recourbée radiale
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) des poils 1,37 po
Diamètre (métrique) des poils 3,5 cm
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage des tubes à essai
Longueur (impériale) 11 in
Longueur (impériale) des poils 4 po
Longueur (métrique) 27,94 cm
Longueur (métrique) des poils 10 cm
Dimensions S