Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert jetables standard
Code produit 10100630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
7.5 ml
Graduée:
Oui
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduée Conditionnement
10100630 7.5 ml Oui 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10100630 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 225
Quantité Prix
1 31.25€ / 500 pièces
10 29.70€ / 500 pièces
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Edge
Ajouter au panier
Une seule pression suffit pour aspirer jusqu’à 3,2 ml
Les pipettes tout-en-un incassables éliminent les risques de bris de verre et d’exposition aux matières infectieuses.
  • Placez un bouchon sur une poire en caoutchouc correspondante à l’aide de la pipette en verre. Étant donné que l’unité entière est jetable, ces pipettes empêchent la contamination croisée des échantillons et réduisent la contamination en suspension dans l’air pour le personnel
  • Conception monobloc moulée en LDPE transparent
  • Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
  • Travaillez correctement dès qu’il est nécessaire d’effectuer un transfert rapide et en toute sécurité de liquides
  • Quatre modèles prêts à l’emploi
  • Une seule pression suffit pour aspirer 2,0 à 3,3 ml (selon la taille utilisée)
  • Toutes offrent des tailles de gouttes reproductibles
  • Peuvent être scellées et réfrigérées pour le stockage d’échantillons (joint réf. 02-678 Hemato-Seal™ Produit d’étanchéité de tube)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenance du bulbe (métrique) 3.2 ml
Matériau PE
À utiliser avec (application) Research
Graduée Oui
Quantité 500/boîte
Volume (métrique) 7.5 ml
Longueur (métrique) 15.5 cm
Type Pipette de transfert
Jetable Oui