Learn More
Fisherbrand™ Mini-centrifugeuse
Code produit 16617645 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 tubes de 1,5/2 ml (rotor 1 : Adaptateurs pour tubes de 0,5 ml et 0,2 ml), 2 emplacements pour 8 barrettes de 0,2 ml ou 16 tubes simples (rotor 2)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
16617645 6 tubes de 1,5/2 ml (rotor 1 : Adaptateurs pour tubes de 0,5 ml et 0,2 ml), 2 emplacements pour 8 barrettes de 0,2 ml ou 16 tubes simples (rotor 2) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16617645
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Des rotors sans outils et des options de centrifugation rapide rendent la mini-centrifugeuse Fisherbrand rapide et facile à utiliser. Le couvercle de verrouillage est conçu de manière fonctionnelle pour s’adapter à la paume de la main pour une ouverture facile à répéter et une extraction rapide du tube.
La mini-centrifugeuse Fisherbrand est idéale pour les séparations cellulaires par micro-filtres et les échantillons HPLC. Elle est dotée d’adaptateurs permettant d’accueillir tous les principaux types de microtubes et de tubes PCR (1,5/2,0, 0,5 et 0,2 ml) pour une utilisation personnalisée. Le boîtier de la centrifugeuse est en plastique ABS et le couvercle est en plastique PC permettant de nettoyer facilement l’unité. Fonction de freinage qui arrête rapidement l’unité lorsqu’elle est hors tension ou lorsque le couvercle est ouvert.
  • Garantie 5 ans
  • Couvercle de verrouillage pour une protection accrue lorsque l’appareil est en cours d’utilisation
  • Couvercle plus grand pour accueillir des tubes plus longs et des tubes à jupe, ainsi que des couvercles pour tubes plus grands
  • Fonction de freinage permettant d’arrêter rapidement l’unité lorsqu’elle est hors tension ou lorsque le couvercle est ouvert
  • Répond aux dernières exigences de sécurité applicables en Amérique du Nord & UE
  • La base en caoutchouc lestée élimine les mouvements potentiels et freine encore davantage les vibrations et le bruit
Garantie
5 ans
Spécification
Capacité 6 tubes de 1,5/2 ml (rotor 1 : Adaptateurs pour tubes de 0,5 ml et 0,2 ml), 2 emplacements pour 8 barrettes de 0,2 ml ou 16 tubes simples (rotor 2)
Vitesse max. 6 000 tr/min
FCR max. 2 000 x g
Réfrigéré Non
Largeur (impériale) extérieure 5,03 in
Largeur (métrique) extérieure 128 mm
Comprend Deux rotors, portoir pour tubes, boîtier de stockage, joints toriques, adaptateurs pour tubes et adaptateur d’alimentation à double isolation et basse tension avec quatre connecteurs interchangeables
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Rotor inclus Oui
Dimensions (H x l x P) 104 x 128 x 153 mm
Fréquence 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Type de produit Mini-centrifugeuse