Learn More
Fisherbrand™ Brosse antistatique StaticAway™
Code produit 11774346 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (impériale):
2,5 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) unitSize
11774346 2,5 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11774346
Ne risque pas de rayer les surfaces critiques
Dissipez l’électricité statique et éliminez la poussière, les peluches et les résidus des plateaux de balances, du matériel optique, des cuves, des lames, des films, des microscopes, du matériel électronique et des écrans d’ordinateur à l’aide de la brosse antistatique Fisherbrand™ StaticAway™. Ne risque pas de rayer les surfaces critiques.
  • Mélange de cheveux naturels et de fibres synthétiques conductrices, manche en matériaux composites conducteurs
  • Prévient les relevés de balance inexacts en éliminant les variations du plateau de pesée causées par l’électricité statique
  • Lavable
Spécification
Type de produit Brosse anti-statique
Bristle Material Poils naturels, fibre conductrice synthétique
Bristle Type Soft
Color-coded No
Matériau de la poignée Composite conducteur
Handle Type Loop
Types de pointes Straight
Scent Unscented
Stérilité Non stériles
À utiliser avec (application) Élimine l’électricité statique, la poussière, les résidus et les saletés des plateaux de balances, optiques, cuves, lames, films, microscopes, matériels électroniques et écrans d’ordinateur
Longueur (impériale) 2,5 in
Longueur (impériale) des poils 1,25 in
Longueur (impériale) de la poignée 1,5 in
Longueur (métrique) 6,4cm
Longueur (métrique) des poils 3,1cm
Longueur (métrique) de la poignée 3,81cm
Poids (impériale) 0,5 oz.
Poids (métrique) 14,17g
Largeur (impériale) des poils 2,5 in
Largeur (métrique) des poils 6,4cm