Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger stériles avec bouchons à vis
Code produit 12350353 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1.5 ml
2mL
2 ml
FCR max.:
18000xG
25000 ×g
30000 ×g
Conditionnement:
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) FCR max. Conditionnement
12350353 1.5 ml 30000 ×g 500 pièces
12831731 2mL 18000xG 500 pièces
12390433 2 ml 25000 ×g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12350353
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Choisissez le modèle à jupe ou à fond conique
  • Avec bouchons attachés
  • Bouchons à vis de couleur naturelle avec joints toriques
  • Sans RNase et sans DNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1.5 ml
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
Comprend Joint torique
Stérilité Stérile
Type de bouchon Vis
Forme du fond Conique
FCR max. 30000 ×g