Learn More
Fisherbrand™ Sachets d’échantillonnage stériles avec fermetures à fil plat
Code produit 11738046 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 in
14 x 10 po (35,6 x 25,4cm)
15 x 5,5 po (38,1 x 14 cm)
9 x 4,5 po (22,9 x 11,4 cm)
9 x 5,5 po (22,9 x 14 cm)
Épaisseur (impériale):
3 mil
3,50 mil
4 mil
Capacité (impériale):
18 oz.
24 oz.
42 oz.
60 oz.
100 oz.
Couleur:
Transparent
Transparent avec bloc blanc
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Épaisseur (impériale) Capacité (impériale) Couleur Conditionnement
11738046 14 x 10 po (35,6 x 25,4cm) 4 mil 100 oz. Transparent 250 pièces
17903182 9 x 4,5 po (22,9 x 11,4 cm) 3 mil 18 oz. Transparent 500 pièces
13158167 9 x 5,5 po (22,9 x 14 cm) 3,50 mil 24 oz. Transparent 500 pièces
11904405 9 x 5,5 po (22,9 x 14 cm) 3,50 mil 24 oz. Transparent avec bloc blanc 500 pièces
11914405 10 x 10 in 4 mil 60 oz. Transparent avec bloc blanc 250 pièces
11974405 15 x 5,5 po (38,1 x 14 cm) 3,50 mil 42 oz. Transparent 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11738046
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un moyen économique et efficace de recueillir, contenir et transporter des échantillons
Prélevez, contenez et transportez les échantillons de manière économique et efficace
  • Stériles pour éviter la contamination des échantillons
Spécification
Type de bouchon Fil plat
Couleur Transparent
Matériau Polyéthylène
Épaisseur (impériale) 4 mil
Dimensions (L x l) 14 x 10 po (35,6 x 25,4cm)
Longueur (impériale) 14 in
Largeur (impériale) 10 in
Capacité (impériale) 100 oz.
Capacité (métrique) 3 L
Longueur (métrique) 35,6 cm
Largeur (métrique) 25,4 cm