Learn More
Fisherbrand™ Sachets d’échantillonnage stériles avec fermetures à fil plat
Code produit 17903182 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 in
14 x 10 po (35,6 x 25,4cm)
15 x 5,5 po (38,1 x 14 cm)
9 x 4,5 po (22,9 x 11,4 cm)
9 x 5,5 po (22,9 x 14 cm)
Épaisseur (impériale):
3 mil
3,50 mil
4 mil
Capacité (impériale):
18 oz.
24 oz.
42 oz.
60 oz.
100 oz.
Couleur:
Transparent
Transparent avec bloc blanc
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Épaisseur (impériale) Capacité (impériale) Couleur Conditionnement
17903182 9 x 4,5 po (22,9 x 11,4 cm) 3 mil 18 oz. Transparent 500 pièces
13158167 9 x 5,5 po (22,9 x 14 cm) 3,50 mil 24 oz. Transparent 500 pièces
11904405 9 x 5,5 po (22,9 x 14 cm) 3,50 mil 24 oz. Transparent avec bloc blanc 500 pièces
11914405 10 x 10 in 4 mil 60 oz. Transparent avec bloc blanc 250 pièces
11738046 14 x 10 po (35,6 x 25,4cm) 4 mil 100 oz. Transparent 250 pièces
11974405 15 x 5,5 po (38,1 x 14 cm) 3,50 mil 42 oz. Transparent 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17903182
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un moyen économique et efficace de recueillir, contenir et transporter des échantillons
Prélevez, contenez et transportez les échantillons de manière économique et efficace
  • Stériles pour éviter la contamination des échantillons
Spécification
Type de bouchon Fil plat
Couleur Transparent
Matériau Polyéthylène
Épaisseur (impériale) 3 mil
Dimensions (L x l) 9 x 4,5 po (22,9 x 11,4 cm)
Longueur (impériale) 9 in
Largeur (impériale) 4,5 in
Capacité (impériale) 18 oz.
Longueur (métrique) 22.9 cm
Largeur (métrique) 11.4 cm