Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes biseautées SureOne™, universelles
GREENER_CHOICE
Code produit 11903436 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur:
Jaune
Transparent
Format:
Portoir à charnières
Recharge
Conditionnement:
960 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Couleur Format unitSize
11903436 Stérile Jaune Portoir à charnières 960 pièces
11963426 Stérile Transparent Portoir à charnières -
11578412 Non stérile Transparent Recharge 960 pièces
10678325 Non stérile Transparent Portoir à charnières 960 pièces
11983426 Non stérile Jaune Portoir à charnières 960 pièces
11913436 Non stérile Jaune Recharge 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11903436
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.08€
    35.20€ / 960 pièces
    Économisez 6.88€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une gamme complète de pointes de pipettes biseautées universelles.
Offrent une gamme complète de pointes de pipettes biseautées universelles
  • Toutes les pointes stériles en rack sont conditionnées sous film plastique thermorétracté et certifiées exemptes de RNase, de DNase, d’ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxines et d’ADN
  • Toutes les pointes sans filtre en vrac et non stériles en rack sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d’ADN
Caractéristiques des racks SureOne
  • Les inserts s’alignent parfaitement avec le bord du rack pour ne pas gêner l’utilisation des pipettes multicanaux
  • Le fermoir à cran permet de maintenir le couvercle entrouvert durant l’autoclavage
  • Le bord des couvercles Sure Stack empêche les racks de glisser lorsqu’ils sont empilés ou déplacés au sein d’un laboratoire
  • La fermeture de sécurité permet d’ouvrir et de fermer le rack d’une seule main et d’empêcher son ouverture en cas de chute
  • La conception Sure-Snap permet de maintenir fermement l’insert en place, empêchant qu’il ne se soulève pendant le pipetage.
  • Le couvercle réversible peut être positionné en mode à charnières ou en mode amovible. Le mode à charnières est compatible avec l’utilisation de pipettes multicanaux
  • Le logo de recyclage est moulé dans tous les composants des racks
Caractéristiques des inserts SureOne
  • Les inserts sont faciles à positionner sur les racks et à retirer. Le clip situé sur le rack assure une fixation sécurisée
  • Traçabilité des lots — Tous les inserts indiquent la référence, le volume de pointe et le numéro de lot Fisherbrand
  • Les trous dentelés des inserts empêchent tout mouvement des pointes. Ils permettent de les stabiliser lors de l’utilisation de pipettes multicanaux
  • Le clip de contact permet d’éviter tout contact inutile avec les pointes lorsqu’elles sont fixées dans les inserts
  • Conception multicanal : tous les inserts ont un format de 96 puits
  • La conception non pliable et robuste offre une étanchéité parfaite pour chaque pointe
Caractéristiques des emballages de recharge SureOne
  • Les informations produit sont affichées sur la boîte
  • Le rabat anti-poussière empêche la contamination du produit
  • Les encoches permettent de sortir facilement les recharges de l’emballage
  • Les découpes profondes permettent un retrait aisé des inserts de pointes
  • La conception des emballages de recharge offre un gain d’espace de 58 % sur la paillasse par rapport aux emballages en rack. Elle permet également de réduire la quantité de déchets plastiques de 52 %
Informations sur la commande
Les options d’emballage incluent : emballage en vrac, emballage en rack, emballage en rack stérile et recharge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 200 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Couleur Jaune
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 51 mm
Déclaration de pureté DNase, RNase, ADN, ATP, Bioburden, inhibiteur de PCR, endotoxine et exempt de pyrogènes
Format Portoir à charnières
Type de pointe Biseauté
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Non
Gamme de produits SureOne
Afficher plus Afficher moins
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.