Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes SureOne™ Micropoint, universelles, sans filtre
Code produit 11903456 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,5 à 10 μl
0.1 à 10μl
100 à 1250μl
100 à 1250 μl
5 à 300μl
5 à 300 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de pointe:
Biseauté
Micro Point
MicroPoint
Version longue
Format:
En vrac
Portoir à charnières
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Type de pointe Format Conditionnement
11903456 5 à 300 μl Non stérile Biseauté Portoir à charnières 960 pièces
11548442 100 à 1250μl Non stérile Micro Point En vrac 1000 pièces
10492725 100 à 1250μl Stérile Micro Point Portoir à charnières -
11963456 100 à 1250 μl Non stérile Micro Point Recharge 960 pièces
10003414 5 à 300 μl Stérile Biseauté Portoir à charnières 960 pièces
11993446 5 à 300μl Non stérile Micro Point En vrac 1000 pièces
11538442 5 à 300μl Non stérile Biseauté Recharge 960 pièces
11913426 0,5 à 10 μl Non stérile MicroPoint Portoir à charnières 960 pièces
11953416 0.1 à 10μl Non stérile Micro Point Portoir à charnières 960 pièces
11973416 0.1 à 10μl Non stérile Micro Point Recharge 960 pièces
11588402 0.1 à 10μl Non stérile Version longue Portoir à charnières 960 pièces
10527014 0.1 à 10μl Stérile Version longue Portoir à charnières 960 pièces
11903426 0,5 à 10 μl Non stérile MicroPoint En vrac 1000 pièces
11933416 0.1 à 10μl Non stérile Micro Point En vrac 1000 pièces
10053014 0,1 à 10 μl Stérile Micro Point Portoir à charnières 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 11903456
Expédition estimée: 14-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Le nouveau système de recharge Fisherbrand SureOne a été amélioré et offre une gamme complète de pointes de pipettes universelles Micropoint
Le système de recharge fournit une gamme complète de pointes de pipettes universelles Micropoint.
  • Toutes les pointes stériles en rack sont conditionnées sous film plastique thermorétracté et certifiées exemptes de RNase, de DNase, d’ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxines et d’ADN Toutes les pointes sans filtre en vrac et non stériles en rack sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d’ADN
Caractéristiques du rack SureOne
  • Les inserts prêts à monter s’alignent avec le bord du rack, ce qui permet un pipetage multicanaux facile
  • Logo de recyclage moulé dans tous les composants du rack
  • Fermoir à cran permettant de maintenir le couvercle entrouvert pour l’aération de l’autoclave
  • Le rebord du couvercle Sure Stack empêche les racks de glisser lorsqu’ils sont empilés et déplacés dans le laboratoire
  • Le verrou Safe-Lock permet d’ouvrir et fermer le rack d’une seule main et empêche l’ouverture en cas de chute
  • La conception Sure-Snap maintient solidement l’insert en place, l’empêchant d’être soulevé pendant le pipetage
  • Le couvercle rabattable réversible peut être à charnière ou amovible ; le format à charnière n’empêche pas l’utilisation d’une pipette multicanaux
Caractéristiques de l’insert SureOne
  • Les inserts sont faciles à placer et à retirer du rack ; se clipsent sur le rack pour une fixation sécurisée
  • Traçabilité du lot—tous les inserts comportent la référence Fisherbrand, le volume de la pointe, le numéro de lot
  • Les orifices en renfoncement des inserts empêchent le mouvement des pointes et les stabilisent pour les travaux multicanaux
  • Le clip de contact empêche tout contact inutile avec les pointes pendant l’emboîtement des inserts
  • Conception multicanaux ; tous les inserts sont au format 96 puits La conception non pliable robuste offre une étanchéité parfaite sur chaque pointe
Caractéristiques du conditionnement des recharges SureOne
  • Informations sur le produit affichées sur la boîte
  • Le rabat antipoussière empêche les débris de contaminer le produit
  • Les encoches pour les doigts permettent de sortir facilement le produit
  • Les découpes profondes permettent un retrait aisé des inserts de pointes
  • La conception du conditionnement de recharge permet un gain de 58 % de place sur la paillasse par rapport au conditionnement en rack ; réduit les déchets plastiques de 52 %
Informations sur la commande
Les options d’emballage incluent : emballage en vrac, emballage en rack, emballage en rack stérile et recharge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 5 à 300 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 58 mm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase ni ADN
Format Portoir à charnières
Type de pointe Biseauté
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Gamme de produits SureOne
Matériau Polypropylène
Afficher plus Afficher moins
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.