Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Recharger les racks vides
Code produit 11973456 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
1 250 μl
10 à 20 μl
200 à 300 μl
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
11973456 10 à 20 μl 10 pièces
11993456 1 250 μl 10 pièces
11983456 200 à 300 μl 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11973456
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec les pointes de pipettes universelles Fisherbrand SureOne
  • Les inserts (non inclus) s'emboîtent parfaitement dans le rack, facilitant ainsi le pipetage multicanaux.
  • Fermoir cranté conçu pour maintenir le couvercle ouvert pour la ventilation de l'autoclave
  • Le rebord du couvercle Sure Stack empêche les supports de glisser lorsqu'ils sont empilés et transportés dans un laboratoire.
  • Le loquet de sécurité permet une ouverture et une fermeture d'une seule main et —ne s'ouvre pas accidentellement en cas de chute.
  • Le système de fixation Sure Snap maintient fermement l'insert en place, l'empêchant de se retirer pendant le pipetage.
  • Le couvercle rabattable peut être à charnière ou amovible ; le format à charnière n’empêche pas l’utilisation d’une pipette multicanaux
Informations sur la commande
Insertions non incluses ; doivent être commandés séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Pointes de pipettes
Dimensions 10 à 20 μl
Type de produit Rack vide
Dans le cadre de notre engagement à améliorer en continu les produits, votre livraison peut contenir des produits présentant une certaine variation de couleur mineure, mais leur forme, leur forme et leur fonction ne seront pas affectées. Si vous avez d