Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes Micropoint à paroi fine SureOne™, universelles
Code produit 11953436 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur:
Jaune
Naturel
Format:
En vrac
Portoir à charnières
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Couleur Format Conditionnement
11953436 Non stérile Naturel Recharge 960 pièces
11943436 Stérile Naturel Portoir à charnières 960 pièces
11933436 Non stérile Naturel Portoir à charnières -
11538422 Non stérile Naturel En vrac 1000 pièces
11983436 Stérile Jaune Portoir à charnières 960 pièces
11973436 Non stérile Jaune Portoir à charnières 960 pièces
11993436 Non stérile Jaune Recharge 960 pièces
11963436 Non stérile Jaune En vrac 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11953436
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrent une gamme complète de pointes de pipettes à paroi fine universelles
  • Toutes les pointes stériles en rack sont conditionnées sous film plastique thermorétracté et certifiées exemptes de RNase, de DNase, d’ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxines et d’ADN
  • Toutes les pointes sans filtre non stériles en rack et en vrac sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d’ADN
  • Volume : 1 à 200 μl
  • Longueur hors tout : 2 po
Caractéristiques du rack SureOne
  • Les inserts prêts à monter s’alignent avec le bord du rack, ce qui permet un pipetage multicanaux facile
  • Logo de recyclage moulé dans tous les composants du rack
  • Fermoir à cran permettant de maintenir le couvercle entrouvert pour l’aération de l’autoclave
  • Le rebord du couvercle Sure Stack empêche les racks de glisser lorsqu’ils sont empilés et déplacés dans le laboratoire
  • Le verrou Safe-Lock permet d’ouvrir et fermer le rack d’une seule main et empêche l’ouverture en cas de chute
  • La conception Sure-Snap maintient solidement l’insert en place, l’empêchant d’être soulevé pendant le pipetage
  • Le couvercle rabattable réversible peut être à charnière ou amovible ; le format à charnière n’empêche pas l’utilisation d’une pipette multicanaux
Caractéristiques de l’insert SureOne
  • Les inserts sont faciles à placer et à retirer du rack ; se clipsent sur le rack pour une fixation sécurisée
  • Traçabilité du lot—tous les inserts comportent la référence Fisherbrand, le volume de la pointe et le numéro de lot
  • Les orifices en renfoncement des inserts empêchent le mouvement des pointes et les stabilisent pour les travaux multicanaux
  • Le clip de contact empêche tout contact inutile avec les pointes pendant l’emboîtement des inserts
  • Conception multicanaux ; tous les inserts sont au format à 96 puits
  • La conception non pliable robuste offre une étanchéité parfaite sur chaque pointe
Caractéristiques du conditionnement des recharges SureOne
  • Informations produit affichées sur la boîte
  • Le rabat antipoussière empêche les débris de contaminer le produit
  • Les encoches pour les doigts permettent de sortir facilement le produit
  • Les découpes profondes permettent un retrait aisé des inserts de pointes
  • La conception du conditionnement de recharge permet un gain de 58 % de place sur la paillasse par rapport au conditionnement en rack ; réduit les déchets plastiques de 52 %
Informations sur la commande
Les options d’emballage incluent : emballage en vrac, emballage en rack, emballage en rack stérile et recharge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 200 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 5 cm
Format Recharge
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Non
Gamme de produits SureOne
Matériau Polypropylène
Afficher plus Afficher moins
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.