Learn More
Fisherbrand™ Flacons de culture tissulaire stérile traités en surface, bouchon ventilé
Code produit 16390788 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Surface de culture:
12,5 cm²
Type de bouchon:
Ventilé
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Surface de culture Type de bouchon Conditionnement
16390788 25 ml 12,5 cm² Ventilé 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16390788
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Parfaits pour la croissance cellulaire, les rendements cellulaires visent un volume d’entrée faible ou moyen.
  • Surface plate et libre du flacon
  • Exempt de stries pour optimiser la surface de croissance utilisable
  • Utilisé dans les systèmes ouverts et fermés
  • La conception à col incliné offre un bon accès à la pipette et au grattoir de cellules
  • La forme de base supérieure triangulaire et plus large offre une stabilité
  • L’arête en saillie à l’arrière du flacon facilite l’empilement
  • Zone spéciale près du col pour faciliter le marquage
  • Les deux côtés du flacon présentent une graduation gravée
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Apyrogènes
  • Bouchon filtrant ventilé en PVDF ; Taille des pores : 0,22 μm
Garantie
Trois ans
Spécification
Certifications/Conformité Exempts de DNase / RNase, d’ADN humain et de pyrogènes détectables ; non cytotoxiques
Couleur de bouchon Bleu
Couleur Naturel
Capacité (métrique) 25 ml
À utiliser avec (application) Croissance cellulaire
Type de goulot Basse
Nbre par carton 200
Nb par paquet 10 Flacons
Type de produit Système de fabrication cellulaire
Revêtement de surface Traitée pour culture tissulaire
Surface d’écriture Plat
Graduated Oui
Stérilité Stérile
Forme du fond Plat
Type de bouchon Ventilé
Surface de culture 12,5 cm²