Learn More
Fisherbrand™ Tight-Ties™
Code produit 11774336 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit d’assortiment d’attaches-câbles
Conditionnement:
400 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11774336 Kit d’assortiment d’attaches-câbles 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11774336
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.90€
    35.22€ / 400 pièces
    Économisez 38.68€
    52% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fonctionne avec tous les types de tubes en plastique et en caoutchouc
Fonctionne avec tous les types de tubulures en plastique et en caoutchouc
  • Stérilisé au gaz
  • Verrouillage automatique
  • Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
  • Antirouille
  • Nylon non conducteur
Spécifications
  • -40° à +185°F (-40° à +85°C)
  • Résistance à la traction : 12 à 50 lb. (5,4 à 22,7 kg)
  • Les diamètres s’ajustent de 1/16 à 4 po. lorsqu’elles sont fixées
Spécification
Type Kit d’assortiment d’attaches-câbles
Matériau Nylon
Description Longueurs de 4 à 14 po (101,6 à 355,6 mm)