Learn More
Fisherbrand™ Pieds à coulisse numériques Traceable™
Code produit 11727927 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
de 0 à 150 mm
de 0 à 200 mm
Poids (impériale):
6 oz
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Poids (impériale) Conditionnement
11727927 de 0 à 200 mm 6 oz 1 pièce
11783217 de 0 à 150 mm - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11727927
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Fonctionne avec une pile bouton 357 de 1.5 V fournie pendant 10,000 heures (remplacer par le n° de catalogue 02-440-1C).
Idéal pour mesurer le diamètre externe des bouchons, le diamètre interne des tubulures et la profondeur des flacons. Fermez les mâchoires ou lisez des mesures différentielles d’une simple pression sur une touche.
Mesurez le diamètre externe des bouchons, le diamètre interne des tubulures et la profondeur des flacons. Lisez les mesures différentielles par simple pression sur une touche.
  • Affichage numérique de grande taille de 0,33 po
  • Acier durci résistant
  • Résolution : 0,0005 po 
  • Précision : ±0,001 po 
Modèle 9 po
  • Plage : 0 à 6 po 
  • Dimensions : 22,9 × 7,6 cm (9 × 3 po)
  • Poids : 141,7g (5 oz)
Modèle 11 po
  • Plage : 0 à 8 po 
  • Dimensions : 27,9 × 7,6 cm (11 × 3 po)
  • Poids : 170g (6 oz)
Certifications
Produit fourni avec un certificat numéroté en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Type de produit Calibre d’épaisseur, numérique traçable
Précision ± 0,001 po
À utiliser avec (application) Idéal pour mesurer le diamètre externe des bouchons, le diamètre interne des tubulures et la profondeur des flacons
Comprend Pile bouton 357 1,5 V
Type de balance Calibré en pouces
Dimensions de 0 à 200 mm
Poids (impériale) 6 oz
Poids (métrique) 0,17 kg
Matériau Acier inoxydable