Learn More
Fisherbrand™ Pieds à coulisse numériques Traceable™
Product Code. 11783217 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Dimensions:
de 0 à 150 mm
de 0 à 200 mm
Unit Size:
1 pièce
Poids (impériale):
6 oz
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Unit Size Poids (impériale)
11783217 de 0 à 150 mm 1 pièce -
11727927 de 0 à 200 mm 1 pièce 6 oz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11783217
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Includes
Fonctionne avec une pile bouton 357 de 1.5 V fournie pendant 10,000 heures (remplacer par le n° de catalogue 02-440-1C).
Idéal pour mesurer le diamètre externe des bouchons, le diamètre interne des tubulures et la profondeur des flacons. Fermez les mâchoires ou lisez des mesures différentielles d’une simple pression sur une touche.
Mesurez le diamètre externe des bouchons, le diamètre interne des tubulures et la profondeur des flacons. Lisez les mesures différentielles par simple pression sur une touche.
  • Affichage numérique de grande taille de 0,33 po
  • Acier durci résistant
  • Résolution : 0,0005 po 
  • Précision : ±0,001 po 
Modèle 9 po
  • Plage : 0 à 6 po 
  • Dimensions : 22,9 × 7,6 cm (9 × 3 po)
  • Poids : 141,7g (5 oz)
Modèle 11 po
  • Plage : 0 à 8 in
  • Dimensions : 27,9 × 7,6 cm (11 × 3 po)
  • Poids : 170g (6 oz)
Certifications
Produit fourni avec un certificat numéroté en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Specifications
Type de produit Calibre d’épaisseur, numérique traçable
Précision ± 0,001 po
Comprend Pile bouton 357 1,5 V, mallette de transport, certificat Traceabletrade;
Type de balance Calibré en pouces
Dimensions de 0 à 150 mm
Matériau Acier inoxydable