Learn More
Fisherbrand™ Indicateur d’humidité Humidity-On-A-Card™ Traceable™
Code produit 11782146 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
24°C
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11782146 24°C 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11782146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.45€
    67.26€ / 6 pièces
    Économisez 21.19€
    23% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéal pour une utilisation avec des flacons, des produits chimiques, des sacs en plastique, des composants électroniques, des dessiccateurs et des récipients de stockage
Les cartes compactes vous permettent de surveiller le niveau d’humidité dans des zones difficiles à atteindre ou reculées pendant des périodes prolongées. L’indicateur d’humidité Humidity-On-A-Card™ Fisherbrand™ Traceable™ est idéal pour une utilisation avec des flacons, des produits chimiques, des sacs en plastique, des composants électroniques, des dessiccateurs et des récipients de stockage.
  • Les cartes enregistrent à la fois l’humidité actuelle et l’humidité maximale atteinte grâce à des réactions de changement de couleur
  • L’échelle d’humidité actuelle varie de 0 à 100 % HR, par incréments de 10 %
  • La couleur passe du bleu au rose vif à mesure que le niveau d’humidité augmente et diminue
  • La précision est de ±5 % HR à 75°F (24°C)
  • L’échelle d’humidité maximale utilise une réaction de couleur irréversible pour enregistrer le niveau d’humidité le plus élevé auquel la carte a été exposée (sur une période de 24 heures)
  • La plage s’étend de 50 à 90 % HR, par incréments de 10 %
  • Précision : ±5 % HR à 75°F (24°C)
  • Chaque carte est scellée individuellement dans un sachet transparent de protection contre l’humidité avec un dessiccant Humidity Sponge™ pour maintenir la carte sèche et pour assurer une longue durée de conservation
Certifications
Comprend un certificat ISO 17025 numéroté individuellement en série pour indiquer la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Type Indicateur d’humidité
Taux d’humidité 0 à 100%
Précision plusmn;5 % HR à 75°F (24°C)
Plage de températures (métrique) 24°C
Incréments 0,1
Plage de températures (impériale) 75°F
À utiliser avec (application) Surveillez le niveau d’humidité dans les zones difficiles à atteindre ou reculées pendant des périodes prolongées. Enregistrez à la fois l’humidité réelle et l’humidité maximale atteinte grâce à réactions de changement de couleur
Comprend Certificat ISO 17025 numéroté individuellement en série
Certifications/Conformité NIST
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hi Card Max, MXC56789, Control Company
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P285-Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P341-EN CAS D'INHALATION: s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .