Learn More
Fisherbrand™ Minuteur Traceable™ à deux mémoires
Code produit 11755863 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de durée:
23 heures 59 min 59 s
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de durée unitSize
11755863 23 heures 59 min 59 s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11755863
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Pile, aimant, support béquille pliable / clip, certificat Traceable™
Permet d’effectuer des opérations de chronométrage précises, qu’il s’agisse d’un compte progressif ou d’un compte à recours de 23 heures, 59 minutes, 59 secondes
Permet d’effectuer des opérations de chronométrage précises, qu’il s’agisse d’un compte progressif ou d’un compte à recours de 23 heures, 59 minutes, 59 secondes. Le minuteur à deux mémoires Fisherbrand™ Traceable™ permet d’effectuer deux tests à la fois, les deux canaux de chronométrage de compte à rebours peuvent être démarrés simultanément. À la fin de chaque compte à rebours, une alarme unique retentit et Times Up clignote à l’écran. À zéro, l’affichage commence à compter.
  • La fonction de mémoire peut effectuer d’innombrables tests répétitifs
  • Les deux canaux de chronométrage du compte à rebours peuvent être réglés pour rappeler un temps spécifique.
  • Précision : 0,01%
  • Résolution : 1 s
  • Rappel de mémoire
  • Durée de la minuterie : 24 h
  • Affichage : LCD double ligne, chaque ligne de 0,375 po de hatueur (1,0 cm)
  • Alarme : Alarme distincte pour chaque canal, 1 minute, mise sous silence automatique ou manuelle
  • Support béquille, clip et face arrière aimantée
  • Dimensions : 2,22 x 6,98 x 5,39 cm (L x l x H) (0,875 x 2,75 x 2,125 po)
  • Poids : 1,9 oz (54 g)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Type de produit Minuteur portatif / de paillasse
Plage de durée 23 heures 59 min 59 s
Alarms Audible
Précision 0,0001
Résolution 1 s
Affichage LCD
Type de batterie Oxyde d’argent
Hauteur (impériale) de l’écran 0,37 in
Hauteur (métrique) de l’écran 0,93 cm
Poids (impériale) 1,87 oz.
Poids (métrique) 53,01 g
Comprend Pile, aimant, support béquille pliable / clip, certificat Traceable
À utiliser avec (application) Pour effectuer des tests répétitifs
Certifications/Conformité NIST