Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur Traceable™ pour vaccins
Code produit 11749745 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de flacon:
5 ml
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de flacon Conditionnement
11749745 5 ml 1 pièce
11873460 10 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11749745
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    65.45€ / 1 pièces
    Économisez 71.55€
    52% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet de contrôler la température du vaccin dans les congélateurs, les bains-marie, les blocs chauffants, les incubateurs et les réfrigérateurs à l’aide d’un capteur intégré protégé contre les températures
Permet de contrôler la température du vaccin dans les congélateurs, les bains-marie, les blocs chauffants, les incubateurs et les réfrigérateurs à l’aide d’un capteur protégé contre les températures intégré. Le thermomètre pour congélateur / réfrigérateur Fisherbrand™ Traceable™ pour vaccins comprend une sonde scellée dans un flacon rempli d’une solution de glycol qui isole le capteur lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte.
  • L’affichage triple affiche simultanément les températures min / max et actuelle, commutables °F/°C
  • Le flacon isole le capteur des changements rapides de température lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte
  • 15-077-720 contient un flacon de 5 ml conçu pour les vaccins ; 06-664-11 contient un flacon de 10 ml
  • Le flacon en verre rempli de glycol imite la température du vaccin et s’adapte aux plateaux
  • La sonde est scellée dans une solution de glycol qui isole le capteur lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte
  • Le micro-câble de dix pieds permet aux portes du réfrigérateur de se fermer
  • La mémoire minimale / maximale surveille les mesures minimale et maximale pendant la nuit, le week-end ou pendant toute période
  • L’alarme est programmable par incréments de 1°, retentit en continu lorsque la température dépasse / tombe en dessous des points de consigne et peut être désactivée manuellement
  • Boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques et résistant aux chocs
  • Plage de températures : -50 à +70°C/-58 à +158°F
  • Résolution : 1° précision : ±1C
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Remplissage du flacon Glycol
Taille de flacon 5 ml
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,3 in
Dimensions (L x l x H) 2,75 x 4,25 x 0,75 po (7 x 10,7 x 1,9cm)
À utiliser avec (application) Surveillance de la température dans les congélateurs, bains-marie, blocs de chauffage, incubateurs et réfrigérateurs
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 19 mm
Comprend Certificat Traceable, support béquille pliable, support de montage mural, bandes Velcrotrade; et barrettes magnétiques
Longueur (impériale) du câble 10 in
Longueur (impériale) de sonde 1,25 in
Longueur (métrique) 70 mm
Longueur (métrique) du câble 25,4cm
Longueur (métrique) de sonde 3,17cm
Matériau Plastique ABS
Modèle Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur avec flacon de 5 ml
Résolution 1°C
Poids (impériale) 4 oz
Poids (métrique) 110 g
Largeur (impériale) 4,25 in
Type de produit Fridge/Freezer Digital Thermometer
Longueur (impériale) 2,75 in
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +158°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +70°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Refrigerators/Freezers
Type de batterie AA Alkaline (1)
Précision ±1°C
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 10,7 cm