Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur Traceable™ pour vaccins
Code produit 11873460 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de flacon:
5 ml
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de flacon Conditionnement
11873460 10 mL 1 pièce
11749745 5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11873460
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet de contrôler la température du vaccin dans les congélateurs, les bains-marie, les blocs chauffants, les incubateurs et les réfrigérateurs à l’aide d’un capteur intégré protégé contre les températures
Permet de contrôler la température du vaccin dans les congélateurs, les bains-marie, les blocs chauffants, les incubateurs et les réfrigérateurs à l’aide d’un capteur protégé contre les températures intégré. Le thermomètre pour congélateur / réfrigérateur Fisherbrand™ Traceable™ pour vaccins comprend une sonde scellée dans un flacon rempli d’une solution de glycol qui isole le capteur lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte.
  • L’affichage triple affiche simultanément les températures min / max et actuelles, commutables °F/°C
  • Le flacon isole le capteur des changements rapides de température lors de l’ouverture de la porte du réfrigérateur
  • L’un d’entre eux comprend un flacon de 5 ml conçu pour les vaccins, l’autre comprend un flacon de 10 ml
  • Le flacon en verre rempli de glycol imite la température du vaccin et s’adapte aux plateaux
  • La sonde est scellée dans une solution de glycol qui isole le capteur lors de l’ouverture de la porte du réfrigérateur
  • Le micro-câble de dix pieds permet aux portes du réfrigérateur de se fermer
  • La mémoire minimale / maximale surveille les mesures minimale et maximale pendant la nuit, le week-end ou pendant toute période
  • L’alarme est programmable par incréments de 1°, retentit en continu lorsque la température dépasse / tombe en dessous des points de consigne et peut être désactivée manuellement
  • Boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques et aux chocs
  • Plage de températures : De -50 à +70°C (de -58 à +158°F)
  • Résolution : 1° ; Précision : ±1C
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Remplissage du flacon Glycol
Taille de flacon 10 mL
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensions (L x l x H) 2,75 x 2,75 x 0,75 po (69,85 x 70 x 19 mm)
À utiliser avec (application) Surveillance de la température dans les congélateurs, bains-marie, blocs de chauffage, incubateurs et réfrigérateurs
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 19 mm
Comprend Bandes Velcro™ et barrette de montage magnétique, pile AA, boîtier en plastique ABS, alarme réglée par incréments de 1° émettant un signal sonore et visuel pour alerter l’utilisateur lorsque la température n’est plus dans la plage spécifiée
Longueur (impériale) du câble 10 in
Longueur (métrique) 70 mm
Longueur (métrique) du câble 25.4 cm
Matériau Plastique ABS
Modèle Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur avec flacon de 10 ml
Résolution 1°C
Poids (impériale) 4 oz.
Poids (métrique) 0,11 kg
Largeur (impériale) 2,75 in
Type de produit Thermomètre numérique pour réfrigérateur/congélateur
Longueur (impériale) 2,75 in
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +158°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +70°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Réfrigérateurs/congélateurs
Type de batterie AA Alcalin (1)
Précision ±1°C
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 70 mm