Learn More
Fisherbrand™ Écouvillon pour tube
Code produit 15813807 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Brun clair
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15813807 Brun clair 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15813807
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Brosse conique pour tubes à centrifuger de 15 ml.
Pour tubes à centrifuger de 15 ml.
  • Portion de poils coniques, 0,5 in de diamètre (1,3 cm) à la pointe
  • Poignée en fil galvanisé
Spécification
Type de produit Écouvillon pour tube à centrifuger
Matériau de la poignée Fil galvanisé
Types de pointes Conique
Couleur Brun clair
Diamètre (impériale) des poils 0,81 po
Diamètre (métrique) des poils 2 cm
À utiliser avec (équipement) Tubes à centrifuger de 15 ml
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (impériale) des poils 3,5 po
Longueur (métrique) 23 cm
Longueur (métrique) des poils 8,9 cm
Dimensions S