Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à septum réversibles
Code produit 11578122 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diamètre (métrique) interne:
6,5 mm
8 mm
9,5 mm
11 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Couleur:
Blanc crème
Rouge
Conditionnement:
10 pièces
39 product options available for selection
Product selection table with 39 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Diamètre (métrique) interne Couleur unitSize
11578122 13 mm 8 mm Blanc crème 10 pièces
11756477 9 mm 6,5 mm Rouge 10 pièces
11502493 9 mm 6,5 mm Rouge 10 pièces
11766477 13 mm 8 mm Rouge 10 pièces
11512493 13 mm 8 mm Rouge 10 pièces
11776477 17 mm 9,5 mm Rouge 10 pièces
11532493 17 mm 9,5 mm Rouge 10 pièces
11786477 21 mm 11 mm Rouge 10 pièces
11542493 21 mm 11 mm Rouge 10 pièces
11706487 33 mm 16 mm Rouge 10 pièces
11572493 33 mm 16 mm Rouge 10 pièces
11562493 29 mm 14 mm Rouge 10 pièces
11716477 29 mm 14 mm Rouge 10 pièces
10709984 25 mm 12,5 mm Rouge 10 pièces
11552493 25 mm 12,5 mm Rouge 10 pièces
11746477 41 mm 19 mm Rouge 10 pièces
11592493 41 mm 19 mm Rouge 10 pièces
11716487 45 mm 20 mm Rouge 10 pièces
11502503 45 mm 20 mm Rouge 10 pièces
11532503 57 mm 25 mm Rouge 10 pièces
10171552 57 mm 25 mm Rouge 10 pièces
11522503 53 mm 24 mm Rouge 10 pièces
11588122 17 mm 9,5 mm Blanc crème 10 pièces
11598122 21 mm 11 mm Blanc crème 10 pièces
11518132 29 mm 14 mm Blanc crème 10 pièces
10777864 29 mm 14 mm Blanc crème 10 pièces
11508132 25 mm 12,5 mm Blanc crème 10 pièces
11528132 33 mm 16 mm Blanc crème 10 pièces
11538132 37 mm 17,5 mm Blanc crème 10 pièces
11548132 41 mm 19 mm Blanc crème 10 pièces
11558132 45 mm 20 mm Blanc crème 10 pièces
11568132 49 mm 22 mm Blanc crème 10 pièces
11578132 53 mm 24 mm Blanc crème 10 pièces
11588132 57 mm 25 mm Blanc crème -
11764306 37 mm 17,5 mm Rouge 10 pièces
11582493 37 mm 17,5 mm Rouge 10 pièces
11786457 49 mm 6,5 mm Rouge 10 pièces
11512503 49 mm 6,5 mm Rouge 10 pièces
11568122 9 mm 6,5 mm Blanc crème 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
39 options
Code produit 11578122
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour des récipients à ouverture étroite
  • Dentelures externes sur le bouchon
  • La gaine réversible se déplie pour recouvrir le col externe du récipient et créer un joint étanche
  • Perforation facile à l’aide d’aiguilles hypodermiques
  • Disponibles en caoutchouc de couleur rouge ou crème par boîtes de 10
Spécification
Diamètre (métrique) interne 8 mm
À utiliser avec (application) Pour des récipients à ouverture étroite
À utiliser avec (équipement) Pour des récipients de 0,92 à 0,97 cm de dia. int.
Positions totales 1
Couleur Blanc crème
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Matériau Caoutchouc
Type de produit Bouchon de septum réversible