Learn More
- Home
- Products
- Bouchons et dispositifs de fermeture
- Bouchons
- Fisherbrand™ Bouchons à septum réversibles
Fisherbrand™ Bouchons à septum réversibles
Código de producto. 11756477 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diamètre (métrique) interne:
6,5 mm
8 mm
9,5 mm
11 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Couleur:
Blanc crème
Rouge
Tamaño de la unidad:
10 pièces
39 product options available for selection
| Código de producto. | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Couleur | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11756477 | 9 mm | 6,5 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11502493 | 9 mm | 6,5 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11766477 | 13 mm | 8 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11512493 | 13 mm | 8 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11776477 | 17 mm | 9,5 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11532493 | 17 mm | 9,5 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11786477 | 21 mm | 11 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11542493 | 21 mm | 11 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11572493 | 33 mm | 16 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11706487 | 33 mm | 16 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11716477 | 29 mm | 14 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11562493 | 29 mm | 14 mm | Rouge | 10 pièces |
| 10709984 | 25 mm | 12,5 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11552493 | 25 mm | 12,5 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11746477 | 41 mm | 19 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11592493 | 41 mm | 19 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11716487 | 45 mm | 20 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11502503 | 45 mm | 20 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11532503 | 57 mm | 25 mm | Rouge | 10 pièces |
| 10171552 | 57 mm | 25 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11522503 | 53 mm | 24 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11588122 | 17 mm | 9,5 mm | Blanc crème | 10 pièces |
| 11578122 | 13 mm | 8 mm | Blanc crème | 10 pièces |
| 11598122 | 21 mm | 11 mm | Blanc crème | 10 pièces |
| 11518132 | 29 mm | 14 mm | Blanc crème | 10 pièces |
| 10777864 | 29 mm | 14 mm | Blanc crème | 10 pièces |
| 11508132 | 25 mm | 12,5 mm | Blanc crème | 10 pièces |
| 11528132 | 33 mm | 16 mm | Blanc crème | 10 pièces |
| 11538132 | 37 mm | 17,5 mm | Blanc crème | 10 pièces |
| 11548132 | 41 mm | 19 mm | Blanc crème | 10 pièces |
| 11558132 | 45 mm | 20 mm | Blanc crème | 10 pièces |
| 11568132 | 49 mm | 22 mm | Blanc crème | 10 pièces |
| 11578132 | 53 mm | 24 mm | Blanc crème | 10 pièces |
| 11588132 | 57 mm | 25 mm | Blanc crème | - |
| 11582493 | 37 mm | 17,5 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11764306 | 37 mm | 17,5 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11786457 | 49 mm | 6,5 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11512503 | 49 mm | 6,5 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11568122 | 9 mm | 6,5 mm | Blanc crème | 10 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
Código de producto.
11756477
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
13.47€
6.62€ / 10 pièces
Économisez 6.85€
50% de réduction
Expédition estimée: 26-08-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
| Diamètre (métrique) interne | 6,5 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour des récipients à ouverture étroite |
| À utiliser avec (équipement) | Pour des récipients de 0,77 à 0,82 cm de dia. int. |
| Positions totales | 1 |
| Couleur | Rouge |
| Diamètre (métrique) externe | 9 mm |
| Matériau | Caoutchouc |
| Type de produit | Bouchon de septum réversible |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?