Learn More
Fisherbrand™ Boucles d’inoculation Twisted Nichrome™ avec poignées
Code produit 16406849 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
3 mm
Jauge:
24 G
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diameter (Metric) Inside Jauge Conditionnement
16406849 3 mm 24 G 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16406849
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponibles en trois tailles de flacon différentes
Disponibles en trois tailles différentes
  • La poignée en aluminium mesure 18,4 cm (7,25 po) de long
  • Fourni avec boucle de fil nichrome
  • La longueur du fil est de 100 mm
Spécification
Diameter (English) Inside 0,118 po
Diameter (Metric) Inside 3 mm
Matériau Nichrome
Type de produit Anse d’inoculation
Jauge 24 G
Longueur (impériale) de la poignée 7,25 po
Longueur (métrique) de la poignée 18,4 cm
Type de poignée Poignée en aluminium