Learn More
Fisherbrand™ Tamis en acier inoxydable standard américain, 8 in diamètre x 2 in D
Code produit 12736347 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
500μ m
600 μm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
12736347 500μ m 1 pièce
12726347 600 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12736347
Expédition estimée: 08-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Acier inoxydable. Ouvertures allant de 5,00 in Ouverture jusqu’à maille 500.
Acier inoxTailles d’ouverture de 5,00 po à 500 mailles.
Tous les tamis sont sérialisés et livrés avec un certificat de conformité.
Si un certificat de test est requis (Fisher Cat N° 04-909-16), il doit être commandé avec le tamis.
La liste ci-dessous ne représente pas les spécifications ASTM E 11 complètes ; d’autres tailles sont disponibles. Consultez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Compliance
Conforme aux spécifications des normes ASTM E 11 et ISO 3310-1 actuelles
Spécification
Profondeur (impériale) 2 po
Profondeur (métrique) 5,08cm
Porosité 500μ m
Type de produit Tamis d’essai pleine hauteur
Certifications/Conformité ASTM E11, ISO 3310-1
Diamètre (impériale) externe 8 po
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (impériale) 2,62 po
Comprend Certificat de conformité
Hauteur (métrique) 6,65cm
Norme Tyler 32 mailles
Standard U.S. 35
À utiliser avec (application) Idéal pour la mesure des particules dans l’agriculture, l’industrie biologique, les produits chimiques, les cosmétiques, l’industrie en général, les engrais, les aliments, les minéraux, les produits pharmaceutiques, les plastiques et les produits métalliques
Diamètre (métrique) externe 203mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Screen Size 32 mailles, taille standard des États-Unis 35
Mesh Material Acier inoxydable
Sieve Number 35