Learn More
Fisherbrand™ Couvercles pour nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™
Code produit 10060892 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Nettoyeur à ultrasons, 0,8 L
Nettoyeur à ultrasons, 1,75 L
Nettoyeur à ultrasons, 18 L
Nettoyeur à ultrasons, 2,75 et 4,25 L
Nettoyeur à ultrasons, 28 L
Nettoyeur à ultrasons, 45 L
Nettoyeur à ultrasons, 5,75 L
Nettoyeur à ultrasons, 6,9 et 9,4 L
Nettoyeur à ultrasons, 9,5 et 12,75 L
Nettoyeur à ultrasons, 90 L
Type:
Couvercle
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Type unitSize
10060892 Nettoyeur à ultrasons, 0,8 L Couvercle 1 pièce
10235232 Nettoyeur à ultrasons, 1,75 L Couvercle 1 pièce
10560243 Nettoyeur à ultrasons, 2,75 et 4,25 L Couvercle 1 pièce
10798294 Nettoyeur à ultrasons, 5,75 L Couvercle 1 pièce
11846244 Nettoyeur à ultrasons, 6,9 et 9,4 L Couvercle 1 pièce
10487912 Nettoyeur à ultrasons, 9,5 et 12,75 L Couvercle 1 pièce
10798484 Nettoyeur à ultrasons, 18 L Couvercle 1 pièce
10345962 Nettoyeur à ultrasons, 28 L Couvercle 1 pièce
11706208 Nettoyeur à ultrasons, 45 L Couvercle 1 pièce
11716208 Nettoyeur à ultrasons, 90 L Couvercle 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10060892
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Couvercle pratique pour compléter votre nettoyeur à ultrasons S-Line. Les couvercles Fisherbrand™ pour nettoyeurs à ultrasons S-Line sont fabriqués à partir de plastique bleu durable.
  • Nouveauté
  • Réduit le bruit et accélère le processus de chauffage
  • Lorsque le couvercle est retourné, il peut servir de cuvette d’égouttement
  • Le liquide de nettoyage collecté peut être reversé dans la cuve
Spécification
Type Couvercle
À utiliser avec (équipement) Nettoyeur à ultrasons, 0,8 L
Matériau Plastique