Learn More
Fisherbrand™ Couvercles pour nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™
Code produit 10345962 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Nettoyeur à ultrasons, 0,8 L
Nettoyeur à ultrasons, 1,75 L
Nettoyeur à ultrasons, 18 L
Nettoyeur à ultrasons, 2,75 et 4,25 L
Nettoyeur à ultrasons, 28 L
Nettoyeur à ultrasons, 45 L
Nettoyeur à ultrasons, 5,75 L
Nettoyeur à ultrasons, 6,9 et 9,4 L
Nettoyeur à ultrasons, 9,5 et 12,75 L
Nettoyeur à ultrasons, 90 L
Type de produit:
Couvercle
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Type de produit Conditionnement
10345962 Nettoyeur à ultrasons, 28 L Couvercle 1 pièce
10060892 Nettoyeur à ultrasons, 0,8 L Couvercle 1 pièce
10235232 Nettoyeur à ultrasons, 1,75 L Couvercle 1 pièce
10560243 Nettoyeur à ultrasons, 2,75 et 4,25 L Couvercle 1 pièce
10798294 Nettoyeur à ultrasons, 5,75 L Couvercle 1 pièce
11846244 Nettoyeur à ultrasons, 6,9 et 9,4 L Couvercle 1 pièce
10487912 Nettoyeur à ultrasons, 9,5 et 12,75 L Couvercle 1 pièce
10798484 Nettoyeur à ultrasons, 18 L Couvercle 1 pièce
11706208 Nettoyeur à ultrasons, 45 L Couvercle 1 pièce
11716208 Nettoyeur à ultrasons, 90 L Couvercle 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10345962
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
Couvercle pratique pour compléter votre nettoyeur à ultrasons S-Line. Les couvercles Fisherbrand™ pour nettoyeurs à ultrasons S-Line sont fabriqués à partir de plastique bleu durable.
  • Couvercle faciles à ouvrir et à fermer
  • Atténuent le bruit
  • Conçus pour être utilisés comme bac de récupération lorsqu’ils sont retournés
  • Plastique résistant aux produits chimiques
  • Font en sorte que vos nettoyeurs à ultrasons atteignent la température requise plus rapidement
  • Contiennent et évitent les déversements et les fuites
Specifications
Type de produit Couvercle
À utiliser avec (équipement) Nettoyeur à ultrasons, 28 L
À utiliser avec (application) Laboratoires médicaux et procédés de production industrielle
Matériau Plastique