Learn More
Fisherbrand™ Couvercles pour nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
- Couvercle faciles à ouvrir et à fermer
- Atténuent le bruit
- Conçus pour être utilisés comme bac de récupération lorsqu’ils sont retournés
- Plastique résistant aux produits chimiques
- Font en sorte que vos nettoyeurs à ultrasons atteignent la température requise plus rapidement
- Contiennent et évitent les déversements et les fuites
Spécification
Spécification
| Type | Couvercle |
| À utiliser avec (équipement) | Nettoyeur à ultrasons, 5,75 L |
| À utiliser avec (application) | Laboratoires médicaux et procédés de production industrielle |
| Matériau | Plastique |