Learn More
Fisherbrand™ Lamelles incassables
Code produit 10452765 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Chaque
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10452765 Chaque 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10452765
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Plastique ; transparent, sans courbure
  • Plastique (chlorure de poly/vinyle compacté)
  • Transparent
  • Sans courbure
  • 0,17 à 0,25 mm d’épaisseur
Informations sur la commande
Sachet de 1000 lamelles dans des boîtes de 100
Spécification
Type de produit Lame couvre-objet
Matériau Polychlorure de vinyle compacté
Longueur (métrique) 22 mm
Largeur (métrique) 22 mm
Épaisseur (métrique) de 0,17 à 0,25 mm
Quantité Chaque