Learn More
Fisherbrand™ Mélangeur Vortexer
Code produit 17801682 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Orbite:
3,7 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Orbite Conditionnement
17801682 3,7 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17801682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.88€
    175.56€ / 1 pièces
    Économisez 120.32€
    40% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Vortexer est une unité polyvalente et ultra pratique. Ce mélangeur vortex élégant et moderne est capable de répondre aux exigences de mélange des tubes à essai les plus appréciés utilisés dans les laboratoires d’aujourd’hui sans nécessité d’échanger le
  • Le corps est en ABS durable pour résister aux produits chimiques les plus couramment utilisés et est facile à nettoyer
  • Le sélecteur rotatif de vitesse réglable à l’infini vous permet de contrôler la vitesse
  • Les pieds stables en élastomère permettent d’amortir les vibrations et d’empêcher le déplacement pendant le fonctionnement
  • La tête innovante peut être retirée à des fins de nettoyage
  • Brevet de conception américain n° D787,085, Brevet d'utilité américain n° 9895670
Capacité du couvre-chef :
  • Zone centrale pour le mélange manuel
  • Plaque de dosage x 1 (à utiliser avec des cordons de rétention)
  • 2 tubes coniques de 25/50 mL (montés horizontalement)
  • 2 tubes coniques de 15 mL (montés horizontalement)
  • 2 tubes de 5 mL (montés horizontalement dans le même espace de rétention que les tubes de 15 mL)
  • 4 tubes à microcentrifuger de 1,5/2 mL (montés verticalement)
  • 6 tubes à microcentrifuger de 0,5 mL (montés verticalement)
  • Tubes à microcentrifuger de 0,2 mL (tubes en bande) x 24 (montés verticalement)
Spécification
Orbite 3,7 mm
Capacité de charge (métrique) Tubes coniques de 50 ml
Vitesse de rotation 0 à 3 000 tr/min
Tension 220/240 V
Plage de températures (métrique) 2°C à 40°C
Puissance 74 W
Type de produit Agitateur Vortex
Certifications/Conformité CE, CSA, RoHS3, UKCA, RAEE
Type de prise CE
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Plastique ABS
Dimensions (L x l x H) 6,7 x 7,5 x 7,8 in (17,1 x 19 x 19,7 cm)
Hauteur (impériale) 7,8 in
Hauteur (métrique) 19,7 cm
Longueur (impériale) 6,7 in
Longueur (métrique) 17,1 cm
Largeur (impériale) 7,5 in
Largeur (métrique) 19 cm
Poids à l’expédition (impériale) 11 lb
Poids à l’expédition (métrique) 5 kg
Poids (impériale) 11 lb
Poids (métrique) 5 kg
Couleur Bleu
Modèle Mélangeur Vortexer, bleu
À utiliser avec (équipement) Différentes tailles de tube, plaques de dosage et récipients
Comprend Unité Vortexer, multi-tête, tampon central (3/boîte), cordons de rétention (3/boîte), câble CE 220 V-240 V
Modes de fonctionnement intermittent, arrêté ou continu
Garantie et services Garantie 5 ans