Description
Manipulez des solutions aqueuses/à base de solvants chaudes/froides à l’aide des pissettes Fisherbrand™ avec pulvérisateur réglable.
Modèle de pulvérisation entièrement réglable : “brouillard fin” pour plaques TLC ; “aiguille” pour rincer la verrerie ; “grand jet” pour le jet puissant nécessaire pour laver les filtres.
- Le flacon est en polyéthylène haute densité
- Le pulvérisateur est en polypropylène
- La gâchette permet une distribution à une main contrôlée avec une pression légère
- Les marquages gravés indiquent la quantité de liquide restant
- La forme trapue occupe peu d’espace sur la paillasse et assure un centre de gravité bas
Spécification
Spécification
| Capacité | 8 oz, 240 ml |
| Capacité (métrique) | 240 ml |
| Couleur | Blanc |
| Comprend | Pulvérisateur à jet réglable en polypropylène |
| Matériau | HDPE |
| Quantité | 3/Pk. |
| Stérilité | Non stérile |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Bouche | Fileté |
| Afficher plus |