Learn More
Fisherbrand™ Pissettes à jet réglable
Code produit 11795873 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
240 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11795873 1000 ml 1 pièce
11714356 240 ml 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11795873
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Manipulez des solutions aqueuses/à base de solvants chaudes/froides
Manipulez des solutions aqueuses/à base de solvants chaudes/froides à l’aide des pissettes Fisherbrand™ avec pulvérisateur réglable.
Modèle de pulvérisation entièrement réglable : “brouillard fin” pour plaques TLC ; “aiguille” pour rincer la verrerie ; “grand jet” pour le jet puissant nécessaire pour laver les filtres. 
  • Le flacon est en polyéthylène haute densité
  • Le pulvérisateur est en polypropylène
  • La gâchette permet une distribution à une main contrôlée avec une pression légère
  • Les marquages gravés indiquent la quantité de liquide restant
  • La forme trapue occupe peu d’espace sur la paillasse et assure un centre de gravité bas
Specifications
Capacité 33,8 oz., 1000 ml
Capacité (métrique) 1000 ml
Couleur Blanc
Description divLe tube plongeur est doté d’un filtre facile d’accès pour empêcher l’obstruction. La conception à double tête, avec ouverture de remplissage latéral, garantit des solutions sans contamination./div
Comprend Pulvérisateur à jet réglable en polypropylène
Matériau HDPE
Quantité 1 de chaque
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Fileté
Hauteur (métrique) 10.16 cm
Largeur (impériale) 8,5 in
Longueur (impériale) 10,25 in
Hauteur (impériale) 4 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon Pour une bouteille de 1000 mL
Diamètre (métrique) 21.59 cm
Type de bouchon Fileté
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 33,8 oz
Forme Basse
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon pulvérisateur