Learn More
Fisherbrand™ Creusets en porcelaine de forme large
Code produit 13429719 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
8mL
17mL
30mL
50 ml
100mL
150mL
250mL
Diamètre (métrique) externe:
32mm
41mm
50mm
61mm
76mm
84mm
102mm
Hauteur (métrique):
20mm
26mm
31mm
37mm
46mm
52mm
60mm
Poids (métrique):
10 g
17 g
26 g
35 g
55 g
90 g
124 g
Conditionnement:
6 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Poids (métrique) unitSize
13429719 30mL 50mm 31mm 26 g 6 pièces
13409719 8mL 32mm 20mm 10 g 6 pièces
13419719 17mL 41mm 26mm 17 g 6 pièces
13439719 50 ml 61mm 37mm 35 g 6 pièces
13449719 100mL 76mm 46mm 55 g -
13469719 250mL 102mm 60mm 124 g 6 pièces
13459719 150mL 84mm 52mm 90 g 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les limites de chauffage et de refroidissement ne doivent pas dépasser 200°C par heure et une température d’utilisation maximum de 1100°C.
Code produit 13429719
Edge
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les limites de chauffage et de refroidissement ne doivent pas dépasser 200°C par heure et une température d’utilisation maximum de 1100°C.
Résistent à une température maximale de 1150°C (2102°F)
Supporte des températures allant jusqu’à 1 150°C (2 102°F)
  • Surfaces externe et interne vitrifiées, à l’exception de la surface extérieure du fond et du rebord
Informations sur la commande
Bouchons disponibles séparément
Spécification
Matériau Porcelaine
Finition Vitré
Température max. (métrique) 1150°C
Épaisseur (métrique) 2 mm
Poids (métrique) 26 g
Capacité (métrique) 30mL
Diamètre (métrique) externe 50mm
Hauteur (métrique) 31mm
Product Type Creuset