Learn More
Fisherbrand™ Creusets en porcelaine de forme large
Code produit 13449719 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
8mL
17mL
30mL
50 ml
100mL
150mL
250mL
Diamètre (métrique) externe:
32mm
41mm
50mm
61mm
76mm
84mm
102mm
Hauteur (métrique):
20mm
26mm
31mm
37mm
46mm
52mm
60mm
Poids (métrique):
10 g
17 g
26 g
35 g
55 g
90 g
124 g
Conditionnement:
6 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Poids (métrique) unitSize
13449719 100mL 76mm 46mm 55 g -
13409719 8mL 32mm 20mm 10 g 6 pièces
13419719 17mL 41mm 26mm 17 g 6 pièces
13429719 30mL 50mm 31mm 26 g 6 pièces
13439719 50 ml 61mm 37mm 35 g 6 pièces
13469719 250mL 102mm 60mm 124 g 6 pièces
13459719 150mL 84mm 52mm 90 g 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Les limites de chauffage et de refroidissement ne doivent pas dépasser 200°C par heure et une température d’utilisation maximum de 1100°C.
Code produit 13449719
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Les limites de chauffage et de refroidissement ne doivent pas dépasser 200°C par heure et une température d’utilisation maximum de 1100°C.
Résistent à une température maximale de 1150°C (2102°F)
Supporte des températures allant jusqu’à 1 150°C (2 102°F)
  • Surfaces externe et interne vitrifiées, à l’exception de la surface extérieure du fond et du rebord
Informations sur la commande
Bouchons disponibles séparément
Spécification
Matériau Porcelaine
Finition Vitré
Température max. (métrique) 1150°C
Épaisseur (métrique) 2.3 mm
Poids (métrique) 55 g
Capacité (métrique) 100mL
Diamètre (métrique) externe 76mm
Hauteur (métrique) 46mm
Product Type Creuset