Spécification
| Matériau | Porcelaine |
| Finition | Vitré |
| Température max. (métrique) | 1150°C |
| Épaisseur (métrique) | 2.3 mm |
| Poids (métrique) | 90 g |
| Capacité (métrique) | 150mL |
| Diamètre (métrique) externe | 84mm |
| Hauteur (métrique) | 52mm |
| Product Type | Creuset |