Learn More
Fisherbrand™ Flacons d’échantillonnage sur site à col large
Code produit 11947964 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Finition de col:
38 mm
43 mm
53 mm
Conditionnement:
125 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Finition de col Conditionnement
11947964 250 ml 43 mm 250 pièces
11917974 125 ml 38 mm 500 pièces
11907964 500 ml 53 mm 125 pièces
11987924 1000 ml 53 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11947964
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Bouchons à vis en PP
Conditionnés en vrac pour un échantillonnage, un transport et un stockage des liquides plus pratiques
  • Excellente résistance chimique
  • Rigides et translucides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8.45 oz, 250 ml
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Translucides
Matériau HDPE
Finition de col 43 mm
Bouche Large
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 43 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Capacité (impériale) 8,45 oz
Certifications/Conformité ISO 13485:2003; Dossier QMI-SAI n°1606319 et 1606321
Type de produit Flacon d’échantillon à col large