Learn More
Fisherbrand™ Ruban inscriptible
Code produit 17807301 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,5 in
1,5 in
Longueur (impériale):
14 yd.
60 yd.
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Longueur (impériale) Conditionnement
17807301 0,5 in 60 yd. 1 pièce
17897291 1,5 in 14 yd. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17807301
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Adhère au verre, au plastique, au papier et au bois.
  • Peut être utilisé à des températures comprises entre -23°C et +121°C (-9°F et +250°F)
  • Particulièrement adapté à une utilisation avec les autoclaves, les réfrigérateurs, les congélateurs, les stérilisateurs et les incubateurs
  • Marquage facile au crayon, au stylo, au stylo à bille et avec la plupart des feutres
  • S’enlève sans résidu
  • Résiste à l’huile, à l’eau et à l’acide
Spécification
Couleur Blanc
Format Ruban adhésif
Type de produit Ruban Write-On™
À utiliser avec (application) Autoclave, réfrigérateur / congélateur, stérilisateur, incubateur
Quantité 1 de chaque
Plage de températures (impériale) -9 à 250°F
Plage de températures (métrique) -23°C à +121°C
Longueur (impériale) 60 yd.
Largeur (impériale) 0,5 in