Learn More
Fisherbrand™ Sachets pour échantillons à fermeture hermétique
Code produit 30564745 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 13cm (8 x 5 pouce)
46 x 23 cm (18 x 9 in)
7 x 5cm (3 x 2 po)
Épaisseur (impériale):
2 mil
4 mil
Matériau:
PEBD
Polyéthylène
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Épaisseur (impériale) Matériau Conditionnement
30564745 20 x 13cm (8 x 5 pouce) 4 mil PEBD 100 pièces
13554530 7 x 5cm (3 x 2 po) 2 mil PEBD 1000 pièces
10141111 46 x 23 cm (18 x 9 in) 4 mil Polyéthylène 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30564745
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La fermeture zip assure l’étanchéité des sachets
  • Polyéthylène durable et transparent
  • Idéal pour la collecte, le stockage et la protection des échantillons de laboratoire de façon aisée et pratique
  • Une surface transparente et sans impression permet à l’utilisateur de marquer et d’étiqueter chaque sachet séparément
Ne pas utiliser avec des liquides
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Fermeture éclair
Couleur Transparent
Matériau PEBD
Nbre par carton 500
Nb par paquet 50
Épaisseur (impériale) 4 mil
Dimensions (L x l) 20 x 13cm (8 x 5 pouce)
Longueur (impériale) 8 in
Largeur (impériale) 5 in
Capacité (impériale) 1,1 lb
Longueur (métrique) 20 cm
Largeur (métrique) 13 cm