Learn More
SCAT™ Raccords droits pour systèmes HPLC
Code produit 10282990 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6,4 à 8 mm
de 2 à 3 mm
de 3 à 4 mm
de 4 à 6 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
10282990 de 3 à 4 mm 1 pièce
10839150 de 2 à 3 mm 1 pièce
10891341 de 4 à 6 mm -
10773882 6,4 à 8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10282990 Fournisseur SCAT™ Code fournisseur 107812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.95€
    10.05€ / 1 pièces
    Économisez 0.90€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Connectez vos capillaires HPLC en toute sécurité et de manière étanche au système SCAT™. Les raccords PFA pour SCAT™ sont résistants aux produits chimiques et s’adaptent aux bouchons de sécurité et aux bouchons de sécurité pour récipients à dé
SCAT™ Les raccords sont disponibles dans les versions suivantes :
  • Raccords PFA avec ferrule intégrée de différentes couleurs et diamètres
  • Connecteurs de tubes de différents diamètres
Spécification
Type à deux voies
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) interne de 3 à 4 mm
À utiliser avec (application) Manipulation des solvants
À utiliser avec Tubes de 3 à 4 mm de diamètre intérieur