Learn More
Mettler Toledo™ Instruments de mesure du pH / des mV FiveEasy™ F20
Code produit 15543360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Instrument de mesure avec kit standard
pH-mètre
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15543360 Instrument de mesure avec kit standard 1 pièce
15490324 pH-mètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15543360 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30266626
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    914.00€
    842.00€ / 1 pièces
    Économisez 72.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Capteur LE438, guide rapide d’installation, kit de démarrage pour tampon pH
Appareil de mesure de paillasse compact pour des mesures de pH / mV de grande qualité par simple pression d’un bouton
  • Conception compacte à faible encombrement avec boîtier en ABS
  • Retirer le support de capteur après utilisation et le stocker à côté de l’appareil de mesure
  • Grand écran LCD à segments bien structuré de 4,3 po pour une meilleure visualisation
  • Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
  • Compensation automatique de la température et compensation manuelle de la température
  • Étalonnage linéaire en trois points (max.) avec quatre groupes de tampons prédéfinis
  • Entrées des capteurs BNC, Cinch, NTC 30 kilohm
  • Comprend une sortie analogique, l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore du point final, un signal visuel du point final
  • Idéal pour un grand nombre d’applications de laboratoire
Spécifications :
  • Gamme de pH : 0,00 à 14,00
  • Résolution de pH : 0,01
  • Précision du pH : + 0,01
  • Gamme mV : 2000 à 2000 mv
  • Résolution des mV : 1 mV
  • Précision mV : ± 1 mV
  • Plage de températures : 0° à +100°C (32°F à 212°F)
  • Résolution de la température : 0,1°C
  • Précision de la température : 0,5°C
  • Taille de la mémoire : étalonnage actuel
  • Alimentation électrique : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 12 VCC
  • Dimensions : 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 po)
  • Poids : 0,63kg (1,4 lb)
Applications :
  • Instrument de mesure F20 uniquement : adapté aux applications nécessitant un capteur spécifique non compris dans le kit
  • Kit standard F20 : adapté à une large gamme d’échantillons aqueux généraux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description FiveEasy F20-Std
Comprend pH-mètre F20, sonde pH LE438, porte-électrode, 1 sachet de solution tampon pour chaque pH (4,01, 7, 9,21 et 10,01), certificat de test, guide de mesure du pH
Précision (température) 0,5°C
Précision (mV) ±1
Précision (pH) ± 0.01
À utiliser avec (application) Large gamme d’échantillons aqueux généraux
Étalonnage Linear
Gamme (pH) 0 à 14
Résolution (pH) 0.01
Gamme (mV) 2000 à 2000
Résolution (mV) 1mV
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C
Plage de températures (impériale) 32°F à 212°F
Résolution (température) 0,1°C
Type d’affichage LCD
Mémoire Étalonnage actuel
Entrées BNC, Cinch, capteurs NTC 30 kilohms
Dimensions (L x l x H) 22.7 × 14.7 × 7 cm (9 × 5.7 × 2.7 in)
Poids (métrique) 0.63 kg
Poids (impériale) 1.4 lb
Modèle F20
Compensation thermique ATC et MTC
Type Instrument de mesure avec kit standard
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz