Learn More
Mettler Toledo™ pH-mètres / millivoltmètres FiveEasy™ Plus FP20
Code produit 15563360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Compteur avec Bio Trousse
Compteur avec kit TRIS
Instrument de mesure avec kit Micro
Instrument de mesure avec kit standard
pH-mètre
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15563360 Instrument de mesure avec kit standard 1 pièce
15583370 Instrument de mesure avec kit Micro 1 unité
15593370 Compteur avec kit TRIS 1 unité
15573360 Compteur avec Bio Trousse 1 pièce
15553360 pH-mètre 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15563360 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30266628
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00€
    1131.98€ / 1 pièces
    Économisez 338.02€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Capteur LE438, guide rapide d’installation, kit de démarrage pour tampon pH
Cet appareil de mesure compact, conçu pour être posé sur une table, permet de réaliser des mesures de pH/mV de haute qualité d'un simple clic.
  • Conception compacte à faible encombrement avec boîtier en ABS
  • Retirer le support de capteur après utilisation et le stocker à côté de l’appareil de mesure
  • Grand écran LCD à segments bien structuré de 4,3 in pour une meilleure visualisation
  • Disposition intuitive des boutons et menu simple pour une utilisation aisée
  • RS232 ou USB ports permettant d'exporter directement les données vers une imprimante ou un PC pour un traitement ultérieur
  • Compensation automatique de la température et compensation manuelle de la température
  • Cinq points (maximum) étalonnage linéaire uniquement avec quatre groupes tampons prédéfinis
  • BNC, Cinch, entrées de capteurs NTC 30 kilohms
  • Comprend l’enregistrement automatique et manuel du point final, un signal sonore pour le point final et un signal visuel du point final
  • Idéal pour un grand nombre d’applications de laboratoire
Caractéristiques :
  • Plage de pH : -2,00 à 16,00
  • Résolution du pH : 0,01/0,1
  • Précision du pH : ± :0,01
  • Plage de valeurs en mV : 2000 à 2000 mV
  • Résolution mV : 1 mV
  • Précision en mV : ±1 mV
  • Plage de température : -5° à +105 °C (23° jusqu'à 221 °F)
  • Résolution de température : 0,1 °C
  • Précision de la température : 0,3 °C
  • Capacité de mémoire : 200 mesures, étalonnage actuel
  • Alimentation : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 12 V CC
  • Dimensions : 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in)
  • Poids : 0,63 kg (1,4 lb)
Applications :
  • Capteur FP20 uniquement : convient aux applications nécessitant un capteur spécifique non inclus dans le kit.
  • Kit standard FP20 : adapté à une large gamme d’échantillons aqueux généraux
  • FP20 Bio Kit : Adapté à l'obtention de résultats rapides sur des échantillons aqueux tels que les acides et les bases.
  • Kit FP20 Micro : Adapté aux petits échantillons en flacons et tubes à essai
  • Kit FP20 TRIS : Adapté aux échantillons exigeants et chargés de particules, tels que les émulsions, les échantillons huileux, les eaux usées et le TRIS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description FP20-Std FiveEasy Plus
Comprend pH-mètre FP20, capteur de pH LE438, 2 sachets de tampon chacun pour pH 4,01, 7 et 10,01, certificat de test, guide de mesure du pH, support d’électrode,
Précision (température) 0,3°C
Précision (mV) ±1
Précision (pH) ± 0.01
Détails de la gestion des données RS232, USB
À utiliser avec (application) Large gamme d’échantillons aqueux généraux
Étalonnage Linéaire/segmenté
Gamme (pH) -2 à 16
Résolution (pH) 0,01, 0,1
Gamme (mV) 2000 à 2000
Résolution (mV) 1mV
Plage de températures (métrique) -5°C à +105°C
Plage de températures (impériale) 23°F à 221°F
Résolution (température) 0,1°C
Type d’affichage LCD
Mémoire 200 mesures, étalonnage actuel
Entrées BNC, Cinch, capteurs NTC 30 kilohms
Dimensions (L x l x H) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 po.)
Poids (métrique) 0,63 kg
Poids (impériale) 1,4 lb
Modèle FP20
Type de sonde Capteur de pH LE438
Compensation thermique ATC et MTC
Type Instrument de mesure avec kit standard
Tension 120/240 V
Fréquence 50/60 Hz