Learn More
Thermo Scientific™ Seringues à aiguille fixe pour instruments GC
Code produit 10029192 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 μl
5 μl
10 μl
Calibre d’aiguille:
23 à 26 G
Calibre 23
Calibre 25
Calibre 26
Calibre 26s
À utiliser avec (équipement):
Instruments GC CTC, échantillonneurs automatiques AI/AS 1610
Échantillonneur automatique TriPlus
Échantillonneur automatique TriPlus RSH
Échantillonneur automatique TriPlus, AS2000
Échantillonneurs automatiques AI/AS1310, TriPlus, AS3000, AI/AS 1610
Échantillonneurs automatiques AI / AS1310, TriPlus, AS300, AS2000, AS200 / AS800, AI / AS 1610
Échantillonneurs automatiques AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610
Échantillonneurs automatiques TriPlus, AS2000, AI/AS 1610
Échantillonneurs automatiques TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI / AS 1610
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10029192 10 μl Calibre 26 Instruments GC CTC, échantillonneurs automatiques AI/AS 1610 6 pièces
10512265 5 μl Calibre 26 Échantillonneurs automatiques AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610 1 pièce
10374653 10 μl Calibre 25 Échantillonneurs automatiques TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI / AS 1610 1 pièce
10197854 10 μl 23 à 26 G Échantillonneurs automatiques TriPlus, AS2000, AI/AS 1610 1 pièce
10384653 10 μl Calibre 26 Échantillonneur automatique TriPlus, AS2000 1 pièce
10527694 5 μl Calibre 26 Échantillonneur automatique TriPlus 1 pièce
10746173 10 μl Calibre 23 Échantillonneurs automatiques AI / AS1310, TriPlus, AS300, AS2000, AS200 / AS800, AI / AS 1610 1 pièce
10721724 10 μl Calibre 23 Échantillonneur automatique TriPlus, AS2000 1 pièce
10364083 5 μl Calibre 23 Instruments GC CTC, échantillonneurs automatiques AI/AS 1610 1 pièce
10206824 10 μl Calibre 26 Instruments GC CTC, échantillonneurs automatiques AI/AS 1610 1 pièce
10361505 0,5 μl Calibre 23 Échantillonneurs automatiques AI/AS1310, TriPlus, AS3000, AI/AS 1610 1 pièce
10025744 10 μl Calibre 23 Instruments GC CTC, échantillonneurs automatiques AI/AS 1610 6 pièces
13456806 5 μl Calibre 26s Échantillonneur automatique TriPlus RSH 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 10029192 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 365D1856
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Obtenez des résultats précis et reproductibles avec ces seringues à aiguille fixe pour échantillonneurs automatiques GC Thermo Scientific™ et Agilent.
Obtenez des seringues à aiguille fixe précises et reproductibles pour échantillonneurs automatiques GC Thermo Scientific™ et Agilent. Choisissez parmi tout un éventail de tailles, de types et de compatibilités avec les échantillonneurs automatiques. Elles sont disponibles en taille standard avec un fond blanc pour une lecture facile et des marquages résistants aux solvants.
  • Corps en verre borosilicaté avec brides métalliques
  • Aiguilles et pistons en acier inoxydable
  • Conception de seringue éprouvée
  • Pointe conique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 10 μl ; Calibre 26 ; Longueur : 50 mm ; 6/boîte
Calibre d’aiguille Calibre 26
Longueur (métrique) 50 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe
Jetable Non
Quantité 6 / Bte
Volume (métrique) 10 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 50 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Instruments GC CTC, échantillonneurs automatiques AI/AS 1610