Learn More
Sonics Materials Micro pointe conique pour processeur à ultrasons
Traitez les échantillons par ultrasons dans de petits récipients à très haute intensité avec cette micro pointe conique. La micro pointe conique Sonics Materials™ pour processeur à ultrasons se visse sur la sonde à extrémité filetée à la place de la pointe remplaçable.
Marque:  Sonics Materials 630-0418
Code produit. 10355362
  • 928.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 06-10-2025
Description
  • Accessoire en option pour processeurs à ultrasons VC 505, VC 750, VCX 500, VCX 750
  • Micro pointe conique avec extrémité de 3 mm de diamètre
  • Pour un traitement à ultra-haute intensité
  • Construction en alliage de titane
Spécification
Spécification
1 de chaque
Volume du lot : 1 à 15 ml
Pour les récipients modèle TRG W et à col étroit
Alliage de titane
Micropointe conique
3 mm
171 mm
Nom du produit
Sonics Materials Micro pointe conique pour processeur à ultrasons > Diamètre de la pointe : 3 mm