Learn More
Fisherbrand™ Mélangeur vortex à vitesse fixe
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Vitesse de rotation:
2500 tr/min
Tension:
230 V
Ampérage:
0,6 A
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Comprend une tête de coupelle et une tête de 3 po avec couvercle. Les unités sont livrées avec un cordon à 3 fils 72 po (183 cm) et une fiche (les appareils 230 V sont fournis avec une fiche de type européen et des adaptateurs UK et CH).
Le mélangeur vortex à vitesse fixe commence à mélanger lorsque la tête est enfoncée. La vitesse est fixée à plein régime pour fournir un vortex vigoureux des échantillons.
- Fonctionnement à mode tactile
- Mélange à grande vitesse fixe
- Le mélangeur comprend une tête d’agitation et une tête de 3 po avec couvercle
- Plage de vitesses 3200 tr/min
- Orbite : 4,9mm
- Contrôles : Néant
- Dimensions hors tout : 4,8 L x 6,8 l x 4,8 po.H (12,2 x 17,3 x 12,2 cm)
- Garantie de 5 ans
Garantie
5 an
Spécification
Spécification
| Orbite | 4,9 mm |
| Vitesse de rotation | 2500 tr/min |
| Alimentation électrique | 230 V, 0,6 A, 135 W |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 135 W |
| Ampérage | 0,6 A |
| Type de produit | Mélangeur vortex à vitesse fixe |
| Type de bouchon | Prise US, EU |
| Hauteur (impériale) | 5 in |
| Hauteur (métrique) | 12,7 cm |
| Afficher plus |