Learn More
Fisherbrand™ Pince à flacons pour agitateur incubateur
Code produit 16383226 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
Flacons de 125, 250 et 500 ml
Flacons de 125 ml
Flacons de 1 000 ml
Flacons de 25 ml
Flacons de 250 ml
Flacons de 50 ml
Flacons de 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
16383226 Flacons de 125 ml 1 pièce
16303236 Flacons de 25 ml 1 pièce
16323236 Flacons de 50 ml 1 pièce
16313236 Flacons de 250 ml 1 pièce
16333236 Flacons de 500 ml 1 pièce
16373226 Flacons de 1 000 ml 1 pièce
16343236 Flacons de 125, 250 et 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 16383226
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pince à flacons Fisherbrand™ est conçue pour être utilisée avec un agitateur incubateur et peut contenir divers tailles de tubes.
  • Fabriquée en acier inoxydable
  • Pour une utilisation avec un agitateur incubateur
  • Conçue pour maintenir les flacons en place
Spécification
Capacité Flacons de 125 ml
Type de produit Pince pour flacon
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) 16313226
Quantité d’emballage 1 de chaque